Learn More
Rat Anti-Mouse IgG1, Clone: X56, Secondary Antibody, BD
Descripción
The X56 antibody reacts specifically with mouse IgG1 of Igh-C[a] and Igh-C[b] haplotypes. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Rat
Clone: X56
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rat Anti-Mouse IgG1 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | X56 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Conjugado | APC |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 0.1 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Immunology |
| Primario o secundario | Secondary |
| Mostrar más |