Learn More
Rat anti-Mouse IgG1, Clone: A85-1, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15807228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15807228 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15807228 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553440
The A85-1 antibody reacts specifically with mouse IgG1 of Igh-Ca and Igh-Cb haplotypes. It does not react with other Ig isotypes. Detection of surface immunoglobulin on B lymphoma cells has been demonstrated with A85-1 mAb. A suspension of pooled mouse Ig
Host Species: Rat
Clone: A85-1
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rat anti-Mouse IgG1
Clasificación Monoclonal
Clon A85-1
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 κ