Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgE Secondary Antibody
Código de producto. 15296019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15296019 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 15296019 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA516777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00€
    699.20€ / 500 microgramos
    Ahorro 36.80€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Rat Monoclonal Secondary Antibody
This product has an Affinity of 2x10(e)9 L/mole.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno Mouse IgE
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon LO-ME-2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified IgE from Balb/c mice.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.