Learn More
Rat anti-Mouse IgE, Clone: R35-92, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15897208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15897208 0.5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15897208 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 553416
The rat anti-mouse IgE antibody (clone R35-72) reacts specifically with mouse IgE of the Igh-C [a] and Igh-C [b] haplotypes. It has been reported not to react with other Ig isotypes. This antibody is routinely tested by ELISA analysis.
Host Species: Rat
Clone: R35-92
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse IgE (pooled)
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rat anti-Mouse IgE
Clasificación Monoclonal
Clon R35-92
Concentración 0.5mg/mL
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype IgG1 κ