Learn More
Rat anti-Mouse IgE, Clone: R35-118, Secondary Antibody, BD
Description
The R35-118 clone has been reported to react specifically with mouse IgE of Igh-C[a] and Igh-C[b] haplotypes. It has been reported not to react with other Ig isotypes. This antibody is routinely tested by ELISA analysis.
Host Species: Rat
Clone: R35-118
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Pooled mouse IgE
ELISA
Spécification
Spécification
| Antígeno | Rat anti-Mouse IgE |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | R35-118 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Especie del huésped | Rat |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Immunology |
| Primario o secundario | Secondary |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.