missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat alpha 1-Microglobulin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18706458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18706458 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18706458 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB7720SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha 1-Microglobulin Monoclonal specifically detects alpha 1-Microglobulin in Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha 1-Microglobulin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 771803
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q64240
Alias de gen A1M, alpha 1Microglobulin, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, AMBP, bikunin, EDC1, HCP, HCPcomplex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, HI30, IATIL, inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI, ITIL, ITILC, ITILgrowth-inhibiting protein 19, protein AMBP, protein HC, trypstatin, uristatin, uronic-acid-rich protein, UTI
Símbolos de los genes AMBP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant rat alpha 1-Microglobulin Asp20-Ala202 Accession # Q64240
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 259
Especificidad de la prueba Detects rat alpha 1-Microglobulin in ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human alpha 1-Microglobulin is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.