Learn More
R&D Systems™ Rat AGTR-2 (NP_036626.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | AGTR-2 |
| Número de acceso | NP_036626.1 |
| ID de gen (Entrez) | 186 |
| Alias de gen | AGTR2, Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 2, Angiotensin II type-2 receptor, angiotensin receptor 2, AT2, AT2ATGR2, AT2R, MR x 88, MR x 88 type-2 angiotensin II receptor |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Rat |
| Cantidad | 10 μg |