missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF1 Monoclonal Antibody (OTI3C2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17567001
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17567001 30 μL 30 microlitros
17547001 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17567001 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502480S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

RASSF1 Monoclonal antibody specifically detects RASSF1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno RASSF1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C2
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Rdh14
N.º de referencia del gen Q9HBH5
Alias de gen 123F protein; 123F2; AA536941; AU044980; cardiac-specific ras association domain family 1 protein; NORE2A; pancreas-specific ras association domain family 1 protein; protein 123F2; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 1; Ras association (RalGDS/AF-6) domain family member 1; Ras association domain family 1; Ras association domain family member 1; ras association domain-containing protein 1; Rassf1; Rassf1A; RASSF1A tumor suppressor; Rassf1B; Rassf1C; RDA32; REH3P21; tumor suppressor protein RDA32; wu:fc17f02; WUGSC:H_LUCA12.5; zgc:112224; zgc:92505; zgc:92505 protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human RDH14 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 500629, 57665
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.