missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASSF1 Monoclonal Antibody (OTI3C2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17547001
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17547001 100 μL 100 microlitros
17567001 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17547001 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502480

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a protein similar to the RAS effector proteins. Loss or altered expression of this gene has been associated with the pathogenesis of a variety of cancers, which suggests the tumor suppressor function of this gene. The inactivation of this gene was found to be correlated with the hypermethylation of its CpG-island promoter region. The encoded protein was found to interact with DNA repair protein XPA. The protein was also shown to inhibit the accumulation of cyclin D1, and thus induce cell cycle arrest. Seven alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.

Especificaciones

Antígeno RASSF1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C2
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RASSF1
N.º de referencia del gen Q9NS23
Alias de gen IGKV1/OR-2, IGKV1OR2-PENDING
Símbolos de los genes RASSF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human RASSF1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11186
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.