Learn More
Raspberry ketone, MedChemExpress
Código de producto. 16479156
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16479156 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1426
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff; also shows PPAR-α agonistic activity.
Raspberry ketone is a major aromatic compound of red raspberry, widely used as a fragrance in cosmetics and as a flavoring agent in foodstuff
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raspberry ketone
CAS 5471-51-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Frambione 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (609.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(CCC1=CC=C(O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus