Learn More
Glucosido de cetonas de frambuesa, TRC
Código de producto. 30428039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428039 500 mg 500 miligramos
30423054 250 mg 250 miligramos
30421420 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR126043500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38963-94-9
Fórmula molecular C16H22O7
Peso molecular (g/mol) 326.34
Nombre IUPAC 4-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxifenilbutan-2-uno
SMILES CC(=O)CCc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Raspberry Ketone Glucoside
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O7/c1-9(18)2-3-10-4-6-11(7-5-10)22-16-15(21)14(20)13(19)12(8-17)23-16/h4-7,12-17,19-21H,2-3,8H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1366