Learn More
RASGEF1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16836964 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16836964 20 μL 20 microlitros
16826964 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16836964 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 171211AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Guanine nucleotide exchange factor (GEF) with specificity for RAP2A, KRAS, HRAS, and NRAS (in vitro). Plays a role in cell migration.
Especificaciones
Antígeno RASGEF1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RASGEF1A
N.º de referencia del gen Q8N9B8
Alias de gen CG4853, RASGEF1A
Símbolos de los genes Rasgef1a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RASGEF1A Fusion Protein Ag10809
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221002, 312664, 70727
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG