missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RASEF Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17894530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17894530 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17894530 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5140018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: GLSTLRDPNE YDSEVEYKHQ RGFQRSHGVQ ESFGGDASDT DVPDIRDEET FGLEDVASVL DWKPQGSVSE GSIVSSSRKP ISAL Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 71%, Mouse - 75%.

Binds predominantly GDP, and also GTP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RASEF
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RASEF
N.º de referencia del gen Q8IZ41
Alias de gen BC030882; RAB45; RAS and EF hand domain containing; RAS and EF-hand domain containing; ras and EF-hand domain-containing protein; Ras and EF-hand domain-containing protein homolog; RASEF; ras-related protein Rab-45
Símbolos de los genes RASEF
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RASEF. Recombinant protein control fragment (Product #RP-109681).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 158158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.