Learn More
Rasagilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rasagiline |
| CAS | 136236-51-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H13 N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, 1H-Inden-1-amine','2,3-dihydro-N-2-propynyl-','(R)-, (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine, (R)-(+)-Rasagiline, (R)-N-2-Propynyl-1-indanamine, Azilect, R-(+)-N-Propargyl-1-aminoindan, Rasagiline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12-13H,7-9H2/t12-/m1/s1 |
| SMILES | C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (1R)-N-prop-2-inil-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.24 |
| Mostrar más |