Learn More
Mesilito rasagilino, TRC
Código de producto. 30009500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009500 250 mg 250 miligramos
17948684 500 mg 500 miligramos
17929094 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009500 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR126000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161735-79-1
Fórmula molecular C12 H13 N . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 267.34
Sinónimo (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; (1R)-N-prop-2-ynil-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
SMILES CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rasagiline Mesylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0929
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.