Learn More
Tocris Bioscience™ Rasagiline mesylate
Código de producto. 18005802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18005802 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18005802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4308/50
Selective, irreversible MAO-B inhibitor
Selective irreversible MAO-B inhibitor. Displays antiParkinsonian activity; exhibits neuroprotective and antiapoptotic activity against several neurotoxins in cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C13H17NO3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.34
Pureza >99%
Peso molecular 267.34