Learn More
Rasagiline mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16452247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452247 50 mg 50 miligramos
16436506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16452247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14605
MedChemExpress Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Rasagiline (R-AGN1135) mesylate is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rasagiline mesylate
CAS 161735-79-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17NO3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R)-AGN1135 mesylateTVP1012 mesylate
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (93.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.C#CCN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1
Peso molecular (g/mol) 267.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration