Learn More
Mesilato de rasagilina, Mikromol™
Descripción
Mesilato de rasagilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rasagiline Mesylate |
| CAS | 161735-79-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Rasagiline Mesylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H13 N . C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Methanesulfonate (1:1), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (1R)-, methanesulfonate (9CI), 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N-2-propynyl-, (R)-, methanesulfonate, Rasagiline mesylate, Rasagiline methanesulfonate, TV 1012, TVP 1012 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | ácido metanosulfónico;(1R)-N-prop-2-inil-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina |
| Mostrar más |