Learn More
Rasagiline, MedChemExpress
Código de producto. 16462247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462247 50 mg 50 miligramos
16446506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14605A
MedChemExpress Rasagiline (R-AGN1135) is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Rasagiline (R-AGN1135) is a highly potent selective irreversible mitochondrial monoamine oxidase (MAO) inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rasagiline
CAS 136236-51-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13N
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R)-AGN1135 TVP1012
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (583.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#CCN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1
Peso molecular (g/mol) 171.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 98.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration