Learn More
Rasagilina-13C3 Mesiliato, TRC
Código de producto. 30132450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132450 1 mg 1 miligramo
30011050 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1260031MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-18-8
Fórmula molecular 13C3 C9 H13 N . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 270.32
Sinónimo (1R)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine-13C3 Mesylate, (R)-2,3-Dihydro-N-2-Propynyl-1-indenamine-13C3 Mesylate, Agilect-13C3, Azilect-13C3 Mesylate, TVP-1012-13C3 Mesylate
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico; (1R)-N-(1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-ynylindan-1-amine
SMILES CS(=O)(=O)O.[13CH]#[13C][13CH2]N[C@@H]1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rasagiline-13C3 Mesylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1/i1+1,2+1,9+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.103
Porcentaje de pureza >95%