missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RASA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16852664 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16852664 20 μL 20 microlitros
16842664 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16852664 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 141501AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Human GAP1-InsP4 BP, also designated Ras p21 protein activator (GTPase-activating protein) 3 [Ins(1,3,4,5)P4-binding protein], is an 829-amino acid protein that binds phospholipids in both a calcium-dependent and -independent manner. GAP1, one of the Ras GTPase-activating protein families, comprises four distinct genes, including GAP1(m), GAP1-InsP4 BP, MRASAL (murine Ras GTPase-activating-like) and KIAA0538. This family contains an N-terminal tandem C2 domain, a GAP-related domain and a C-terminal pleckstrin homology (PH) domain. The PH domains of GAP1-InsP4 BP are essential for membrane targeting via binding of specific phospholipids. Following agonist-stimulated PtdIns(3,4,5)P(3) production, group I family PH domain containing proteins like GAP1-InsP4 BP specifically bind inositol phosphates, which are subsequently targeted to the plasma membrane.

Especificaciones

Antígeno RASA3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RASA3
N.º de referencia del gen Q14644, Q60790, Q9QYJ2
Alias de gen GAP1(IP4BP), GAP1IP4BP, GAPIII, Ins P4 binding protein, RAS p21 protein activator 3, RASA3
Símbolos de los genes Rasa3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RASA3 Fusion Protein Ag5331
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19414, 22821, 29372
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.