Learn More
Estándar de elementos de tierras raras y 'geo': Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Estándar de elementos de tierras raras y 'geo': Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Cerium/Dysprosium/Gadolinium/Holmium/Lanthanum/Neodymium/Praseodymium/Thorium/Thulium/Erbium/Europium/Lutetium/Rubidium/Samarium/Scandium/Strontium/Uranium/Ytterbium/Yttrium/Terbium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-45-1, 7429-91-6, 7440-54-2, 7440-60-0, 7439-91-0 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Cerium/Dysprosium/Gadolinium/Holmium/Lanthanum/Neodymium/Praseodymium/Thorium/Thulium/Erbium/Europium/Lutetium/Rubidium/Samarium/Scandium/Strontium/Uranium/Ytterbium/Yttrium/Terbium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Lanthanum 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Praseodymium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Europium 100.1 μg/mL/Lutetium 100.1 μg/mL/Rubidium 100.1 μg/mL/Samarium 100.1 μg/mL/Scandium 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Uranium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL/Yttrium 100.1 μg/mL/Terbium 100.2 μg/mL |