Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Broth
Código de producto. 11934042
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
10 ± 0,5 ml
Formato:
Tubo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Peso de llenado Formato Tamaño de la unidad
11934042 10 ± 0,5 ml Tubo paquete de 50
1 options
Código de producto. 11934042 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TV5036E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    44.32€ / paquete de 50
    Ahorro 23.68€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Selectively enrich for the isolation of Salmonella species with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes.
Selectively enrich for the isolation of salmonellae from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth prepared media tubes. RVS Peptone Broth exploits characteristics of Salmonella species when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements.
El caldo de peptona RVS es una modificación del caldo de enriquecimiento Rappaport-Vassiliadis (RV) descrito anteriormente por van Schothorst y Renauld2. Las modificaciones de la fórmula anterior son las siguientes:
1. La adición de fosfato de hidrógeno de dipotasio para tamponar el medio para que se mantenga el pH
durante el almacenamiento del caldo preparado.
2. Aclarado de la concentración óptima de cloruro de magnesio 6H2O.
Se afirma que las dos modificaciones mejoran la fiabilidad del caldo de enriquecimiento1. Peterz et al.3 también
destacaron la importancia de la concentración de cloruro de magnesio en el medio final.
El caldo de peptona RVS se basa en la formulación revisada. Se recomienda como medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella en muestras alimentarias y ambientales. También se puede utilizar para aislar Salmonella en las heces humanas sin necesidad de un enriquecimiento previo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul genciano perla, transparente
Contenido y almacenamiento De 2 a 25 °C
Descripción Caldo de peptona de soja Rappaport-Vassiliadis (RVS)
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Caldo
Volumen de llenado 10 mL
Peso de llenado 10 ± 0,5 ml
Tipo de empaquetado 50 tubos en una caja de cartón
Cantidad 50/paq.
For Laboratory use only