Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport Vassiliadis Enrichment Broth
Código de producto. 10086882
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
De 9,5 a 10,5 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Peso de llenado unitSize
10086882 De 9,5 a 10,5 g paquete de 50
1 options
Product Code. 10086882 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TV5017E
This item is not returnable. View return policy
Selectively enrich Salmonella species from food and environmental samples by inhibiting competing bacteria and promoting Salmonella growth.
Rappaport Vassiliadis Enrichment Broth is used to selectively enrich Salmonella species from food and environmental samples by inhibiting competing bacteria and promoting Salmonella growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Pearl Gentian Blue, Transparent
Contenido y almacenamiento 2°C to 25°C
Formato Poured Tube
Origen de fabricación Germany
Tipo de producto Microbiology Media
Peso de llenado De 9,5 a 10,5 g
Tipo de empaquetado 50 Tubes/Box
Cantidad 50/Pk.