Learn More
Labconco™ Sistema de evaporación RapidVap N2 con enlace RS-232, 230 V
Código de producto. 15769944 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15769944 3,6 l cada uno
1 options
Código de producto. 15769944 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7910011
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se evapora con movimiento vorticial, calentamiento y reducción de nitrógeno
  • Ideal para pruebas de toxicología y análisis ambientales
  • Alternativa eficiente a Kuderna-Danesa y rotavapores
  • El colector de nitrógeno permite al operador introducir nitrógeno en muestras seleccionadas
  • Procesa hasta ocho muestras a la vez
    • Capacidad máxima de volumen individual: 450 mL
  • Selección de dos señales de fin del proceso:
    • Señal temporizada: el temporizador eléctrico detiene el sistema y alerta al usuario cuando ha transcurrido el tiempo establecido
    • Señal de temperatura: el sistema monitoriza la diferencia de temperatura entre el bloque de muestra y el calentador causada por el enfriamiento de la evaporación
      • Cuando la evaporación está casi completa, dos temperaturas se igualan, lo que hace que suene la alarma y que la luz de PREHEAT/END ALARM parpadee
    • Disponible con enlace RS-232 en la parte trasera de la unidad para comunicación bidireccional
  • Panel de control mejorado
  • La pantalla LCD de fácil lectura le indica al operador que programe los parámetros deseados y muestra la velocidad vorticial por porcentaje, las temperaturas reales y establecidas en °C y el tiempo total restante en minutos.
    • Introduzca hasta nueve protocolos diferentes en la memoria para obtener parámetros de prueba exactos
  • Sistema de calefacción avanzado
  • El sistema de calentamiento del bloque seco de 1000 W, libre de contaminación y de mantenimiento, acelera la velocidad de evaporación suministrando una cantidad controlada de calor desde el ambiente hasta los 100 °C
  • El calentador y el bloque de muestras se mueven en tándem para una transferencia de calor más eficiente
  • La alarma señala la finalización del ciclo, lo que permite dejar las muestras sin vigilancia mientras se evaporan hasta el punto final deseado
  • El motor de CC sin escobillas garantiza un funcionamiento seguro y sin mantenimiento y proporciona una potencia suave a velocidad variable de hasta 500 rpm
  • No produce chispas potencialmente peligrosas
  • Mayor durabilidad
  • Los sistemas pueden utilizarse con una amplia gama de productos químicos agresivos
  • Base del armario de aluminio con recubrimiento de polvo y carcasa superior de termoplástico acrílico/PVC liso y resistente a los disolventes
  • La cámara de aluminio con revestimiento de PTFE conduce el calor de forma eficiente y resiste la corrosión
  • Todos los componentes mecánicos están aislados de los humos y vapores químicos para una mayor vida útil
  • La tapa de vidrio resistente a productos químicos proporciona visibilidad de las muestras y los desprendimientos para su limpieza
  • Dos abrazaderas mantienen la tapa firmemente en su lugar
  • La junta de 2 m sin fenol proporciona un sellado sin posibilidad de contaminación por fenol
  • El enlace RS-232 opcional permite realizar y monitorizar todas las funciones del panel frontal desde un ordenador personal
  • Los modelos de 230 V tienen marcado CE
  • Puerto de escape con ventilador incorporado: 1,8 m de tubería de escape para ventilar los vapores de disolventes tóxicos en la campana extractora de humos
  • Ocho tapones de vidrio de polietileno
  • Puerto de entrada de nitrógeno con rosca NTP macho de 1/4
  • El bloque de muestras de aluminio recubierto de PTFE tiene capacidad para 8 tubos de 600 ml
  • Cable y enchufe
Especificaciones:
  • Con diámetro de montaje lateral: 5 cm (2 in)
  • Dimensiones (tapa cerrada): 48,3 x 55,1 x 34,3 cm (19 x 21,75 x 13,5 pulg.)
Especificaciones
Certificaciones CE
Frecuencia 50/60 Hz
Admite 8 bloqueos
Incluye Bloque de muestras, tapa de vidrio, colector de nitrógeno
Peso con embalaje (imperial) 107 lb
Peso con embalaje (métrico) 49 kg
Tipo Sistema de evaporación de sobremesa seco RapidVap N2
Tensión 230 V
Volumen (imperial) 121 oz
Volumen (métrico) 3,6 l
Material de la cámara Aluminio con revestimiento de PTFE
Amperaje 4,5 A
Longitud (imperial) 19 in
Altura (imperial) 13,5 in
Altura (métrico) 34 cm
Longitud (métrico) 48 cm
Material Aluminio con revestimiento de PTFE
Velocidad 500 rpm
Tipo de tapón CEE 7/7
Peso (imperial) 99 lb
Peso (métrico) 45 kg
Anchura (métrico) 55 cm
Anchura (imperial) 21,7 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55,1 x 48,3 x 34,3 cm