Learn More
Labconco™ Sistema de evaporación seca al vacío RapidVap
Código de producto. 11761549 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
0-300 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión unitSize
11761549 0-300 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 11761549 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7900001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Los sistemas de evaporación al vacío RapidVap son ideales para la preparación de muestras en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el proceso de descubrimiento de fármacos, la agroquímica, las pruebas de micología y el análisis me
Los sistemas de evaporación al vacío RapidVap son ideales para la preparación de muestras en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen el proceso de descubrimiento de fármacos, la agroquímica, las pruebas de micología y el análisis medioambiental. Los sistemas utilizan el vacío junto con el calor y el movimiento vorticial para ayudar a acelerar la evaporación y proporcionar una alternativa a los métodos tradicionales de evaporación centrífuga. Dichos sistemas se pueden usar con una amplia gama de productos químicos agresivos. El calor se suministra mediante un sistema de calentamiento de bloque seco que, a diferencia de los baños de agua, no añade ninguna posible fuente de contaminación y no requiere mantenimiento.
Spécification
Tensión 0-300 V
Material de la cámara Aluminio con revestimiento de PTFE
Descripción Sistema de calefacción de bloque seco de 1000 vatios
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.