Learn More
Labconco™ Tubo de vidrio de borosilicato RapidVap con vástago, 600 ml
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Para su uso con los sistemas de evaporación RapidVap N2
- No compatible con RapidVap N2/48 (no acepta instrumental de vidrio con vástagos)
- Los vástagos están diseñados para su uso con determinaciones de punto final programadas Cool-Zone
- Ofrecen mejor ajuste y transferencia de calor para velocidades de evaporación más rápidas
- Para minimizar el tiempo de evaporación, se debe utilizar el tubo con el vástago de punto final correcto
- Los tubos de fondo plano se utilizan en aplicaciones en las que las muestras se toman hasta su desecación
- Capacidad total: 600 ml; volumen de muestra: 450 ml; volumen del vástago: 3 ml
- Graduado: de 250 a 450 ml en incrementos de 25 ml y con marcas cada 1 ml en el vástago
- Paquete de 8 tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con | Sistemas de evaporación RapidVap N2 |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 600 ml |