Learn More
Rapidosept, TRC
Código de producto. 30427732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427732 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30427732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR12450050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-dichlorobenzyl alcohol
CAS 1777-82-8
Fórmula molecular C7 H6 Cl2 O
Cantidad 50 g
Sinónimo (2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol, 2,4-Dichlorobenzyl alcohol, Dybenal, Myacide, Myacide SP, NSC 15635, Rapidosept
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
SMILES OCc1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC (2,4-Diclorofenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 177.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9796