Learn More
Rapidosept-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rapidosept-d2 |
| CAS | 883001-15-8 |
| Fórmula molecular | C7H4D2Cl2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dichloro-benzenemethanol-d2, 2,4-Dichloro-benzyl Alcohol-d2, 2,4-Dichlorobenzenemethanol-d2, 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol-d2, Dybenal-d2, Myacide-d2, Myacide SP-d2, NSC 15635-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2/i4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)c1ccc(Cl)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | dideuterio-(2,4-diclorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9921 |