Learn More
Thermo Scientific™ Kit RapidFinder™ Ruminant ID
Código de producto. 15880017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 reactions
Tamaño de la unidad:
48 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15880017 48 reactions 48 reacciones
1 options
Código de producto. 15880017 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A24396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    612.62€ / 48 reacciones
    Ahorro 142.38€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
El kit RapidFinder™ Rumiant ID permite la detección sencilla y fiable de la carne de rumiante en muestras de alimentos y piensos.
  • Permite la detección sencilla y fiable de carne de rumiante en muestras de alimentos y piensos
  • El método funciona mediante la detección del ADN de Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Cervus elaphus, y Capreolus capreolus, que corresponde al ADN de la carne de ternera, oveja, cabra y venado mediante PCR en tiempo real
  • A diferencia de los métodos basados en ELISA, cuando se utilizan con el kit de extracción de OMG (4466336) para la preparación de muestras, el kit RapidFinder™ Ruminant ID detecta tanto la carne de rumiante cruda como la procesada y proporciona una sensibilidad inferior al 0,01 % del ADN de rumiante
  • El control positivo incluido en el kit, que comprende el 0,1 % de ADN de rumiante, puede utilizarse como referencia para establecer el umbral de detección del ensayo
  • Ensayo sencillo basado en PCR en tiempo real, sin necesidad de electroforesis
  • El ensayo es compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast y 7300
Incluye
  • Mezcla maestra de rumiantes (almacenar a -20 °C)
  • Mezcla maestra general (almacenar a 4 °C o -20 °C)
  • Control positivo (almacenar a -20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada uno contiene 1 tubo de:
Mezcla maestra de rumiante (almacenar a -20 °C)
Mezcla maestra general (almacenar a 4 °C o -20 °C)
Control positivo (almacenar a -20 °C)
Método de detección Sonda de cebado
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema StepOne™, sistema StepOnePlus™
Tipo de kit Kit de identificación de rumiante
Línea de productos RapidFinder
Cantidad 48 reactions
Especie Rumiante
Para utilizar con (aplicación) Alimentos y bebidas
N.º de reacciones 48 reacciones
Tipo de muestra Alimentos y muestras medioambientales