Learn More
Thermo Scientific™ Kit RapidFinder™ Equine ID
Código de producto. 17267254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 reactions
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17267254 48 reactions cada uno
1 options
Código de producto. 17267254 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A15570
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
El kit RapidFinder™ Equine ID permite la detección sencilla y fiable de la carne de caballo en muestras de alimentos y piensos.
  • Permite la detección sencilla y fiable de carne de caballo en muestras de alimentos y piensos
  • El método funciona mediante la detecciónde ADN de caballo (Equus caballus) mediante PCR en tiempo real
  • A diferencia de los métodos basados en ELISA, el kit RapidFinder™ Equine ID detecta la carne de caballo cruda y procesada
  • Proporciona una sensibilidad inferior al 0,01 % de ADN de carne de caballo cuando se utiliza con el kit de extracción de GMO
  • Se incluye un control positivo en el kit (0,1 % de ADN equino) que se puede utilizar como referencia para establecer el umbral de detección del ensayo
  • El ensayo es compatible con los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ StepOne™, StepOnePlus™, 7500, 7500 Fast y 7300
Incluye
  • Mezcla maestra equina: almacenar de -5 °C a -30 °C
  • Mezcla maestra general: almacena de 2 °C a 8 °C
  • Control positivo: almacenar de -5 °C a -30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Mezcla maestra equina: almacenar de -5 a -30 °C.
Mezcla maestra general: almacenar de 2 a 8 °C.
Control positivo: almacenar de -5 a -30 °C.
Tipo de kit Kit Equine ID
Línea de productos RapidFinder
Cantidad 48 reactions
N.º de reacciones 48 reacciones