Learn More
Descrizione
- V rápido La prueba Cholerae O139 es un ensayo de membrana inmunocromatográfico que utiliza anticuerpos altamente sensibles para detectar antígenos de V. cholerae en muestras de heces, agua ambiental o alimentos sólidos.
- La almohadilla reactiva de la tira de prueba contiene oro coloidal coloreado conjugado con anticuerpos monoclonales contra antígenos de V. cholerae O139.
- La membrana de reacción contiene los anticuerpos secundarios para los antígenos O139 de V. cholerae, que están preinmovilizados en la línea de prueba.
- Esta prueba sólo debe ser utilizada por profesionales sanitarios. No puede utilizarse por sí solo como base para el diagnóstico y exclusión de casos.
- Con marcado CE
- Resultado preciso en 10 minutos
- Procedimiento de un solo paso
- Sin reacción cruzada
- Para uso por profesionales
Specifica
Specifica
| Enfermedad | Cólera |
| Formulario | Tarjeta de prueba |
| Método de detección | Detección rápida |
| Tipo de muestra | Muestra ambiental, Muestra de comida |
| Especie | Vibrio cholerae serougrupo O139 |
| Velocidad de reacción | 10 min |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?