Learn More
Thermo Scientific™ Sistema RapID™ STR
Código de producto. 11474139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 paneles/kit
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
11474139 20 paneles/kit paquete de 20
1 options
Código de producto. 11474139 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R8311003
Identifique estreptococos y otras bacterias relacionadas en solo cuatro horas usando este rápido sistema de identificación basado en tecnología de enzimas.
Identifique estreptococos y otras bacterias relacionadas en solo cuatro horas usando el sistema Thermo Scientific™ RapID™ STR, un sistema de identificación basado en la tecnología enzimática.
El sistema RapID STR es un micrométodo cualitativo que emplea sustratos cromogénicos y convencionales para la identificación de estreptococos de importancia médica y otros organismos relacionados aislados a partir de muestras clínicas humanas.
  • Inoculación en un solo paso—: un menor tiempo de preparación para una mayor productividad
  • Identificación microbiana manual sencilla—: sin aceite, sin pipeteo, sin incubación durante 24 horas
  • Cuatro horas de incubación*—: menor tiempo hasta los resultados para obtener una respuesta más rápida
  • Procedimiento habitual—: la reducción de materiales supone un ahorro de tiempo y dinero
  • Reacciones de colores visible—: la reducción de la subjetividad disminuye la repetición de las pruebas
  • Mejora de los informes—: mayor cobertura, actualizaciones avanzadas
*Incubación en dos horas con el sistema RapID SS/u.
Una bandeja de plástico transparente contiene los pocillos impregnados en reactivo, lo que permite la inoculación simultánea en cada cavidad de un volumen predeterminado de inóculo. Una suspensión del microorganismo de prueba en RapID Innoculation Fluid se utiliza como el inóculo que rehidrata e inicia las reacciones de prueba.
Tras la incubación, cada cavidad se examina para determinar la reactividad observando la aparición de un color. En algunos casos, deben añadirse reactivos a las cavidades para proporcionar un cambio de color. El patrón resultante de las puntuaciones positivas y negativas se utiliza como base para la identificación del aislado de la prueba mediante la comparación de los resultados de las pruebas para los patrones de reactividad almacenados en una base o a través del uso de un compendio de códigos generado por ordenador (ERIC).
Requiere:
Fluido de inoculación rápida (R8325102).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Sistema RapID STR
Marcado CE Sí
Analitos detectables Estreptococos y especies relacionadas
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 20 paneles/kit
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.