Learn More
MP Biomedicals Tarjeta de prueba rápida combinada de IgG/IgM para Salmonella typhi
Código de producto. 30280610 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Antígeno de Salmonella
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280610 Antígeno de Salmonella 1 set
1 options
Código de producto. 30280610 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07SAL025AB
 Artículo restringido
En stock
La tarjeta de prueba combinada rápida Salmonella typhi IgG/IgM se utiliza para la detección cualitativa de anticuerpos contra Salmonella typhi en sangre completa, suero o plasma humano.
  • La tarjeta de prueba rápida combinada Salmonella typhi IgG/IgM es un ensayo de membrana inmunocromatográfico.
  • Está diseñado para la determinación cualitativa rápida de anticuerpos IgG e IgM contra Salmonella typhi en suero, plasma o sangre completa humanos.
  • Los antígenos de S. typhi conjugados con oro coloidal se combinan con anticuerpos específicos (IgG y/o IgM) de S. typhi, si están presentes en la muestra.
  • Estos complejos se mueven a las regiones de prueba por capilaridad y son capturados por anticuerpos IgG y/o IgM anti-S. typhi preinmovilizados en la membrana, lo que conduce a la formación de una banda coloreada e indica un resultado positivo de la prueba.
  • Esta prueba sólo debe ser utilizada por profesionales sanitarios. No puede utilizarse por sí solo como base para el diagnóstico y exclusión de casos.
  • Con marcado CE
  • Resultado preciso en 20 minutos
  • Procedimiento de un solo paso
  • Para uso por profesionales
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Antígeno de Salmonella
Formato Tarjeta de prueba
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Sensibilidad Determinado por el método de quimioluminiscencia: 2,38 (valor S/CO) para Salmonella typhi IgG 2,57 (valor S/CO) para Salmonella typhi IgM
Tipo Ensayo rápido
Para utilizar con (aplicación) Para la detección cualitativa de anticuerpos contra Salmonella typhi en sangre completa, suero o plasma humano. La prueba está destinada a ayudar en el diagnóstico rápido de la infección por S. typhi, responsable de la fiebre tifoidea.
Formulario Listo para usar (RTU)