Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo RapID™ Nitrate A
Código de producto. 13285559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 ml/vial
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13285559 15 ml/vial 15 ml
1 options
Código de producto. 13285559 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R8309003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.45€
    43.66€ / 15 ml
    Ahorro 9.79€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Complete la prueba de nitritos Thermo Scientific™ RapID™ System utilizando el reactivo Thermo Scientific RapID Nitrate A listo para su uso.
Complete la prueba de nitritos Thermo Scientific™ RapID™ System utilizando el reactivo Thermo Scientific RapID Nitrate A.
Este producto está indicado para su uso con RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE (R8309002), Rapid NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003) y RapID NH System (R8311001).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Reactivo RapID™ Nitrate A
Marcado CE Sí
Formato Vial
Para utilizar con (equipo) Sistema RapID CB PLUS (R8311008), sistema RapID NF PLUS (R8311005), sistema RapID ONE (R8309002), sistema RapID NH (R8311001), sistema RapID STAPH PLUS (R8309003), sistema RapID NH (R8311001)
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 15 ml/vial