Learn More
Thermo Scientific™ Sistema RapID™ NH
Descripción
Identifique más de 30 taxones, incluidos Neisseria, Moraxella, Haemophilus y otros microrganismos relacionados, en solo cuatro horas usando el sistema Thermo Scientific™ RapID™ NH, un sistema de identificación basado en la tecnología enzimática.
- Inoculación en un solo paso—: un menor tiempo de preparación para una mayor productividad
- Identificación microbiana manual sencilla—: sin aceite, sin pipeteo, sin incubación durante 24 horas
- Cuatro horas de incubación*—: menor tiempo hasta los resultados para obtener una respuesta más rápida
- Procedimiento habitual—: la reducción de materiales supone un ahorro de tiempo y dinero
- Reacciones de colores visible—: la reducción de la subjetividad disminuye la repetición de las pruebas
- Mejora de los informes—: mayor cobertura, actualizaciones avanzadas
*Incubación en dos horas con el sistema RapID SS/u.
Una bandeja de plástico transparente contiene los pocillos impregnados en reactivo, lo que permite la inoculación simultánea en cada cavidad de un volumen predeterminado de inóculo. Una suspensión del microorganismo de prueba en RapID Innoculation Fluid se utiliza como el inóculo que rehidrata e inicia las reacciones de prueba.
Tras la incubación, cada cavidad se examina para determinar la reactividad observando la aparición de un color. En algunos casos, deben añadirse reactivos a las cavidades para proporcionar un cambio de color. El patrón resultante de las puntuaciones positivas y negativas se utiliza como base para la identificación del aislado de la prueba mediante la comparación de los resultados de las pruebas para los patrones de reactividad almacenados en una base o a través del uso de un compendio de códigos generado por ordenador (ERIC).
Requiere:
Rapid Spot Indole, parte N° R8309002; Rapid Nitrate A, parte N° R8309003; Rapid Nitrate B parte N° R8309004; Rapid Inoculation Fluid, parte N° R8325106
no todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Sistema RapID NH |
| Marcado CE | Sí |
| Analitos detectables | Neisseria, Moraxella, Haemophilus y microorganismos relacionados |
| Tipo de empaquetado | 1 caja |
| Cantidad | 20 paneles/kit |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.