Learn More
Thermo Scientific™ Sistema RapID™ NF PLUS
Código de producto. 11484139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 paneles/kit
Tamaño de la unidad:
20 TEST
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484139 20 paneles/kit 20 TEST
1 options
Código de producto. 11484139 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R8311005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    257.24€ / 20 tests
    Ahorro 48.76€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Identifique más de 70 bacilos gram-negativos, oxidasa positivos importantes desde el punto de vista médico (incluido Vibrio spp.), en tan solo cuatro horas usando este rápido sistema de identificación.
Identifique más de 70 bacilos gram-negativos, oxidasa positivos importantes desde el punto de vista médico (incluido Vibrio spp.), en tan solo cuatro horas usando el sistema Thermo Scientific™ RapID™ NF PLUS, un sistema de identificación basado en tecnología enzimática.
El sistema RapID NF PLUS es un micrométodo cualitativo que emplea sustratos convencionales cromogénicos para la identificación de bacterias gram-negativas, no fermentadoras de glucosa y de importancia médica, además de otras bacterias gram-negativas fermentadoras de glucosa que no pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, que se han aislado de muestras clínicas humanas.
  • Inoculación en un solo paso—: un menor tiempo de preparación para una mayor productividad
  • Identificación microbiana manual sencilla—: sin aceite, sin pipeteo, sin incubación durante 24 horas
  • Cuatro horas de incubación*—: menor tiempo hasta los resultados para obtener una respuesta más rápida
  • Procedimiento habitual—: la reducción de materiales supone un ahorro de tiempo y dinero
  • Reacciones de colores visible—: la reducción de la subjetividad disminuye la repetición de las pruebas
  • Mejora de los informes—: mayor cobertura, actualizaciones avanzadas
*Incubación en dos horas con el sistema RapID SS/u.
Una bandeja de plástico transparente contiene pocillos impregnados, lo que permite la inoculación en cada cavidad de un volumen predeterminado de inóculo. Se utiliza una suspensión del organismo de prueba rápida en líquido de inoculación RapID como el inóculo que se rehidrata e inicia las reacciones.
Tras la incubación, cada cavidad se examina para conocer la reactividad anotando la aparición de un color. En algunos casos, deben añadirse reactivos a las cavidades para generar un cambio de color. El patrón resultante de las puntuaciones positivas y negativas se utiliza como base para la identificación de la cepa aislada de la prueba mediante la comparación de los resultados de las pruebas para los patrones de reactividad almacenados en una base de datos o a través del uso de un compendio de códigos (ERIC) generado por ordenador.
Requiere:
Rapid Spot Indole, parte N° R8309002; Rapid Nitrate A parte N° R8309003; Rapid Nitrate B, parte N° R8309004; Rapid Inoculation Fluid, parte N° R8325106
no todos los productos están disponibles para la venta en todos los territorios. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Sistema RapID NF PLUS
Marcado CE Sí
Analitos detectables Bacilos gram negativos, oxidasa positivos (incluido Vibrio spp.)
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 20 paneles/kit