Learn More
MP Biomedicals Tarjeta de prueba rápida de influenza A (gripe A)
Código de producto. 30280599 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Gripe
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280599 Gripe 1 set
1 options
Código de producto. 30280599 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07FLUA020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La tarjeta de prueba rápida de influenza A (gripe A) se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de nucleoproteína de influenza tipo A en hisopos nasofaríngeos, hisopos nasales y muestras de aspirado nasal.
  • La tarjeta de prueba rápida de antígeno de influenza A utiliza el principio de inmunocromatografía.
  • Los anticuerpos anti-influenza A de ratón se inmovilizan en la membrana de nitrocelulosa, como una línea de prueba individual (línea T) en la ventana de prueba del dispositivo de prueba.
  • A medida que la muestra de prueba fluye a través de la membrana dentro del dispositivo de prueba, el conjugado de anticuerpos anti-influenza A de ratón coloreados con oro coloidal forma complejos con antígenos virales de influenza A, si están presentes en la muestra.
  • Este complejo avanza por la membrana hasta la región de prueba, donde es capturado por los anticuerpos anti-influenza A de ratón recubiertos en la membrana, lo que conduce a la formación de una banda coloreada que indica resultados positivos de la prueba.
  • La ausencia de esta banda de color en la ventana de prueba indica un resultado negativo.
  • Siempre aparecerá una línea de control incorporada en la ventana de prueba cuando la prueba se realice correctamente, independientemente de la presencia o ausencia de antígenos virales de influenza A en la muestra.
  • Resultado preciso en 15 minutos
  • Procedimiento de un solo paso, no se necesita equipo
  • Sin reacción cruzada
  • Alta sensibilidad, especificidad y precisión.
  • Marcado CE
  • Para uso por profesionales solamente
  • Esta prueba solo debe ser utilizada por profesionales de la salud y no para realizar pruebas en el hogar. No puede utilizarse por sí solo como base para el diagnóstico y exclusión de casos.
Specifications
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Gripe
Método de detección Flujo lateral inmunocromatográfico
Formato Tarjeta de prueba
Tipo de muestra Hisopado nasofaríngeo humano, hisopado nasal humano, muestras de aspirado nasal humano
Sensibilidad 1,2 x 103 DICT50/ml
Tipo Ensayo rápido
Para utilizar con (aplicación) Detección cualitativa de antígenos de nucleoproteína de influenza tipo A en hisopos nasofaríngeos humanos, hisopos nasales y muestras de aspirado nasal.
Formulario Listo para usar (RTU)