Learn More
MP Biomedicals Tarjeta de prueba rápida de antígeno de influenza A + B
Código de producto. 30280600 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Gripe A, Gripe B
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280600 Gripe A, Gripe B 1 set
1 options
Código de producto. 30280600 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07FLUA020AG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
La tarjeta de prueba rápida de antígeno de influenza A+B se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de nucleoproteína de influenza tipo A y tipo B en hisopos nasofaríngeos, hisopos nasales y muestras de aspirado nasal.
  • La tarjeta de prueba rápida de antígeno de influenza A+B es un ensayo de membrana inmunocromatográfico que utiliza anticuerpos monoclonales altamente sensibles para detectar antígenos de nucleoproteína de influenza tipo A y B en hisopos nasofaríngeos y muestras de aspirado nasal.
  • La almohadilla reactiva de la tira de prueba contiene el oro coloidal conjugado con los anticuerpos monoclonales contra el virus de la influenza A y B; la membrana de reacción contiene los anticuerpos secundarios para el virus A o para el B, y los anticuerpos policlonales contra la globulina de ratón, que están preinmovilizados en la membrana.
  • Esta prueba solo debe ser utilizada por profesionales de la salud y no para realizar pruebas en el hogar. No puede utilizarse por sí solo como base para el diagnóstico y exclusión de casos.
  • Resultado preciso en 10 minutos
  • Procedimiento de un solo paso, no se necesita equipo
  • Sin reacción cruzada
  • Alta sensibilidad, especificidad y precisión.
  • Marcado CE
  • Para uso por profesionales solamente
  • Esta prueba solo debe ser utilizada por profesionales de la salud y no para realizar pruebas en el hogar. No puede utilizarse por sí solo como base para el diagnóstico y exclusión de casos.
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Gripe A, Gripe B
Método de detección Flujo lateral inmunocromatográfico
Formato Tarjeta de prueba
Tipo de muestra Hisopos nasofaríngeos humanos, hisopos nasales humanos, muestras de aspirado nasal humano
Sensibilidad Gripe A: 1,2 x 10 3 TCID{50}/ml, gripe B: 1,0 x 10 4 TCID{50}/ml
Tipo Ensayo rápido
Para utilizar con (aplicación) Detección cualitativa de antígenos de nucleoproteínas de influenza tipo A y tipo B en hisopos nasofaríngeos, hisopos nasales y muestras de aspirado nasal
Formulario Listo para usar (RTU)