Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flujo lateral RAPID™ Hp StAR™ mediante ensayo inmunocromatográfico
Código de producto. 13275619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 pruebas
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13275619 20 pruebas 20 tests
1 options
Código de producto. 13275619 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K6714112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00€
    252.80€ / 20 tests
    Ahorro 644.20€
    71% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Detecte rápidamente los antígenos de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas con este ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral.
Detecte rápidamente el antígeno Helicobacter pylori directamente a partir de muestras fecales con el kit de flujo lateral Thermo Scientific™ RAPID™ HP STAR™ mediante ensayo inmunocromatográfico. La prueba utiliza los mismos anticuerpos monoclonales altamente específicos utilizados en la tecnología IDEIA HP STAR™ (K663011-2) amplificada de Thermo Scientific™ combinada con un reactivo de captura amplificado para ofrecer una mayor sensibilidad y especificidad. El kit de flujo lateral
RAPID HP STAR puede usarse para ayudar en el diagnóstico de la infección por H. pylori en adultos y niños, y también puede usarse para controlar la terapia de erradicación.
La infección por Helicobacter pylori  es una de las causas más habituales de gastritis y está implicada en las úlceras gástrica, las úlceras duodenales y los adenocarcinomas gástricos. También es el agente causante de un alto porcentaje de casos de dispepsia.
Las bacterias H.pylori se han adaptado a vivir en el entorno ácido del estómago. La enzima ureasa divide la urea en amoníaco y dióxido de carbono, neutralizando así el ácido y permitiendo que H. pylori sobreviva a las condiciones bactericidas del estómago. La producción de catalasa y dismutasa superóxido protege a la bacteria del ataque neutrófilo en la mucosa estomacal1.
Utilice el kit de flujo lateral RAPIDTM Hp StARTM para el diagnóstico inicial de infecciones por H.pylori, así como para el seguimiento del éxito de la erradicación de cuatro a seis semanas después de la finalización de la terapia de erradicación y también para el diagnóstico de reinfección. 
    • Resultados rápidos: en 15 minutos desde la recepción de la muestra para análisis
    • Sencillo: reactivos listos para su uso y, además, todos los ensayos siguen la misma metodología básica
    • Excelente sensibilidad y especificidad: los anticuerpos bien caracterizados y de alta calidad usados en el ensayo ofrecen una excelente sensibilidad y especificidad
    • Resultados de fácil lectura
    • Larga vida útil: aproximadamente 24 meses
Un reactivo de captura amplificado que incorpora estreptavidina está unido a una membrana de nitrocelulosa. Dos anticuerpos monoclonales diferentes específicos del antígeno H. pylori se secan sobre otra membrana en la base de la tira. Uno de estos anticuerpos monoclonales está conjugado con oro coloidal, y el otro está conjugado con biotina. Cuando la tira se moja en la muestra de heces diluidas, la muestra líquida asciende por la tira por la acción capilar, solubilizando los dos conjugados de anticuerpos monoclonales. Cualquier antígeno H. pylori presente en la muestra se unirá a los dos conjugados de anticuerpos monoclonales para formar un inmunocomplejo Cada inmunocomplejo consistirá en antígeno unido tanto a anticuerpo monoclonal conjugado con oro coloidal como a anticuerpo monoclonal conjugado con biotina. Este inmunocomplejo se sigue desplazando hacia arriba por la tira hasta que llega al reactivo de captura de estreptavidina, que captura el elemento de biotina del inmunocomplejo, inmovilizando todo el inmunocomplejo y formando una línea púrpura-rosada. El conjugado de oro coloidal no unido restante sigue desplazándose hacia arriba por la tira, y es capturado por un anticuerpo policlonal antirratón que está inmovilizado sobre la zona de control de la nitrocelulosa, lo que forma una segunda línea púrpura-rosada que indica que el ensayo se ha realizado correctamente.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de flujo lateral RAPID™ Hp StAR™ mediante ensayo cromatográfico
Analitos detectables Antígeno Helicobacter pylori
Tipo de muestra Fecales
Tipo Kit de flujo lateral
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Incluye 25 bastoncillos de madera, 20 tubos de ensayo transparentes, 20 pipetas Pasteur, 20 tiras de ensayo que se suministran listas para su uso en una bolsa de papel de aluminio resellable, diluyente de muestras, instrucciones de uso.
Cantidad 20 pruebas