Learn More
MP Biomedicals Tarjeta de prueba rápida de antígeno de H. pylori
Código de producto. 30280612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Clia Complexity:
No aplica
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Clia Complexity Tamaño de la unidad
30280612 No aplica 1 set
1 options
Código de producto. 30280612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07HPY025ST
 Artículo restringido
En stock
La tarjeta de prueba rápida de antígeno H. pylori se utiliza para la detección cualitativa de antígenos de Helicobacter pylori en muestras fecales humanas.
  • La tarjeta de prueba rápida de antígeno de H. pylori es un ensayo de membrana inmunocromatográfico que utiliza anticuerpos altamente sensibles para detectar antígenos de H. pylori en muestras de heces.
  • La almohadilla reactiva de la tira de prueba contiene oro coloidal de color rojo conjugado con anticuerpos contra antígenos de H. pylori.
  • La membrana de reacción contiene los anticuerpos secundarios para los antígenos de H. pylori, que están preinmovilizados en la línea de prueba.
  • Esta prueba sólo debe ser utilizada por profesionales sanitarios. No puede utilizarse por sí solo como base para el diagnóstico y exclusión de casos.
  • Con marcado CE
  • Resultado preciso en 10 minutos
  • Procedimiento de un solo paso
  • Sin reacción cruzada
  • Alta sensibilidad
  • Para uso por profesionales
Especificaciones
Marcado CE Autodeclarado
Clia Complexity No aplica
Analitos detectables Antígeno de H. pylori
Tipo de muestra Muestra de heces humanas
Sensibilidad 99.00%
Tipo Ensayo rápido
Desechables Un solo uso
Formulario Listo para usar (RTU)