Learn More
Lonza™ Endotest rápido: cinco muestras de investigación
Código de producto. 11545789
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Servicio de análisis de endotoxinas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11545789 Servicio de análisis de endotoxinas paquete de 5
1 options
Código de producto. 11545789 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor BE95103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00€
    1021.44€ / paquete de 5
    Ahorro 288.56€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Servicio de pruebas de endotoxinas que ofrece servicios prepagos enviados por correo para usuarios que no requieren pruebas de acuerdo con las regulaciones farmacéuticas o de dispositivos médicos.
  • Servicio de pruebas de endotoxinas para hasta cinco muestras de investigación.
  • Las muestras se analizan en diluciones de 1:10, 1:100 y 1:1000 con un control de producto positivo.
  • Servicio prepago por correo para usuarios que no requieren pruebas según regulaciones farmacéuticas o de dispositivos médicos.
  • Los clientes pueden comprar paquetes Rapid Endotest en Lonza enviar muestras a nuestro servicio de pruebas para la determinación básica del contenido de endotoxinas en sus muestras.
  • No se realizan pruebas preliminares de detección ni de inhibición/mejora en las muestras enviadas a través del Servicio Prepago.
  • A menos que se indique lo contrario, las muestras se analizarán utilizando el Kinetic-QCL™ Ensayo LAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad No de acuerdo con las regulaciones farmacéuticas o de dispositivos médicos.
Descripción Servicio de pruebas prepago enviado por correo.
Tipo de producto Servicio de análisis de endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Prueba de endotoxinas