Learn More
Thermo Scientific™ Líquido de inoculación RapID™ 2 ml
Código de producto. 12883693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 tubos/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12883693 20 tubos/paquete paquete de 20
1 options
Código de producto. 12883693 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R8325106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.46€
    40.54€ / paquete de 20
    Ahorro 14.92€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Ahorre tiempo al preparar los diluyentes con este líquido de inoculación listo para su uso para los sistemas RapID.
Ahorre tiempo al preparar los diluyentes para el sistema Thermo Scientific™ RapID™ con el líquido de inoculación Thermo Scientific RapID de 2 ml.
Este producto está indicado para su uso con los sistemas RapID ONE (R8311006), RapID YEAST PLUS (R8311007), RapID STR (R8311003), RapID CB PLUS (R8311008) y RapID STAPH PLUS (R8311009).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Líquido de inoculación RapID
Para utilizar con (equipo) Sistema RapID ONE (R8311006), sistema RapID YEAST PLUS (R8311007), sistema RapID STR (R8311003), sistema RapID CB PLUS (R8311008), sistema RapID STAPH PLUS (R8311009)
Tipo de empaquetado 1 caja
Cantidad 20 tubos/paquete