Learn More
Rapastinel Trifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16473536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473536 25 mg 25 miligramos
16421639 1 mg 1 miligramo
16419697 5 mg 5 miligramos
16417168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16728B
MedChemExpress Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.
Rapastinel Trifluoroacetate (GLYX-13 Trifluoroacetate) is an NMDA receptor modulator with glycine-site partial agonist properties. Rapastinel Trifluoroacetate has the potential for major depressive disorder treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapastinel Trifluoroacetate
CAS 1435786-04-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32F3N5O8
Cantidad 25 mg
Sinónimo GLYX-13 Trifluoroacetate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (236.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(C([C@H]2N(C([C@@H](N)[C@H](O)C)=O)CCC2)=O)CCC1)N[C@@H]([C@H](O)C)C(N)=O.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 527.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration