Learn More
Rapamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16451546
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451546 500 mg 500 miligramos
16450979 1 g 1 g
16440956 200 mg 200 miligramos
16430076 2 g 2 g
16420107 50 mg 50 miligramos
16404796 100 mg 100 miligramos
16436457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16451546 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10219
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Rapamycin (Sirolimus; AY 22989) is a potent and specific mTOR inhibitor with an IC50 of 0.1 nM in HEK293 cells. Rapamycin binds to FKBP12 and specifically acts as an allosteric inhibitor of mTORC1. Rapamycin is an autophagy activator, an immunosuppressant.
Rapamycin (Sirolimus
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapamycin
CAS 53123-88-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C51H79NO13
Cantidad 500 mg
Sinónimo Sirolimus AY-22989
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (136.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (54.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](O)CC4)OC)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 914.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 914.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease