Learn More
Rapamicina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10798668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10798668 1 mg 1 MG
1 options
Código de producto. 10798668 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP29631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapamycin
Tipo Rapamycin
Forma física Polvo/Sólido
CAS 53123-88-9
Envase Vidrio transparente
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo > 98 %
Fórmula molecular C51H79NO13
Punto de ebullición 183 °C
Índice Merck 15, 8232
Clave InChI QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Peso molecular (g/mol) 914.187
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
Formula Weight (peso de la fórmula) 914.2
Porcentaje de pureza >98%