Learn More
Rapamicina-d3 (contiene d0) grado técnico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sirolimus-d3 |
| CAS | 392711-19-2 |
| Fórmula molecular | C51 2H3 H76 N O13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Rapamycin-d3, (-)-Rapamycin-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32?,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1/i8D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](C)[C@@](O)(O2)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)O[C@@H](CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C\1/C)[C@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 917.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 916.574 |