Learn More
Invitrogen™ Rapamycin
Código de producto. 15127105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15127105 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15127105 Supplier Invitrogen™ Supplier No. PHZ1235
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rapamicina
Rapamycin is a member of a family of macrolide immunosuppressants that bind to and inhibit the FK506 binding protein (FKBP) proline rotamase.
Format/Formulation: Lyophilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C).
ID de gen (Entrez) 2475
Símbolo de gen MTOR
Alias de gen FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1
Expresión objetivo mecánico de la rapamicina (serina/treonina quinasa)
Condiciones de envío Hielo húmedo
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Rapamicina
Peso molecular 914,2
Formulario Maciza
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • RAPAMYCIN
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Rapamycin