Learn More
Melford Rapamicina
Código de producto. 30018764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018764 5 mg 5 miligramos
30018763 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018764 Proveedor Melford N.º de proveedor R645000.005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
La rapamicina, un poderoso compuesto derivado de Streptomyces hygroscopicus, se ha convertido en una piedra angular en el campo de las ciencias de la vida debido a sus aplicaciones versátiles y su papel fundamental en la comprensión de los procesos celulares y moleculares.
La rapamicina, un poderoso compuesto derivado de Streptomyces hygroscopicus, se ha convertido en una piedra angular en el campo de las ciencias de la vida debido a sus aplicaciones versátiles y su papel fundamental en la comprensión de los procesos celulares y moleculares. En biología celular e investigación molecular, la rapamicina es reconocida por su capacidad para inhibir selectivamente la vía mTOR (diana de la rapamicina en mamíferos). Esta vía regula funciones celulares fundamentales, incluido el crecimiento, el metabolismo y la autofagia, lo que convierte a la rapamicina en una herramienta indispensable para analizar mecanismos celulares complejos.
En la investigación del cáncer, la rapamicina ha revolucionado el campo al apuntar a mTOR para detener la proliferación descontrolada de células cancerosas, ofreciendo vías prometedoras para nuevas terapias contra el cáncer. La naturaleza multifacética de la rapamicina y sus diversas formas garantizan su continua prominencia en las ciencias de la vida, facilitando avances en biología celular, medicina de trasplantes e investigación del cáncer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapamycin
CAS 53123-88-9
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C51H79NO13