Learn More
Rapacuronium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16497096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497096 100 mg 100 miligramos
16457048 10 mg 10 miligramos
16433526 25 mg 25 miligramos
16433097 50 mg 50 miligramos
16409597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16423
MedChemExpress Rapacuronium bromide (Org 9487), a non-depolarizing neuromuscular blocker, is an allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor (mAChR).
Rapacuronium bromide (Org 9487), a non-depolarizing neuromuscular blocker, is an allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor (mAChR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rapacuronium bromide
Forma física Solid
CAS 156137-99-4
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H61BrN2O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Org 9487
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (184.42 mM)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]([N+]5(CC=C)CCCCC5)[C@@H]4OC(CC)=O)([H])C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N6CCCCC6)C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 677.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.8
Porcentaje de pureza 98.0%